Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Bromopropiophénone ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 2-Bromopropiophénone

TCIAB2933-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAB2933-25G
α-Bromopropiophénone ≥96.0% (par GC)
α-Bromopropiophénone


Formule: C₆H₅C(O)CHBrCH₃
MW: 213,07 g/mol
Point d'ébullition: 137°C
Numéro MDL: MFCD00000145
Numéro CAS: 2114-00-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/02/28934402.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité