ω,4-Dibromoacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 2,4'-Dibromoacétophénoneα,4-Dibromoacétophénone
TCIAD0164-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAD0164-25G TCIAD0164-100G
ω,4-Dibromoacétophénone ≥98.0% (par GC)
ω,4-Dibromoacétophénone
Formule: C₈H₆Br₂O
MW: 277,94 g/mol
Point de fusion: 107…108 °C
Numéro MDL: MFCD00000200
Numéro CAS: 99-73-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01427
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/59/28974559.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité