ω-Bromo-4-fluoroacétophénone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B2382-25G B2382-5G
TCIAB2382-25GEA 130 EUR InStock
TCIAB2382-25G TCIAB2382-5G
ω-Bromo-4-fluoroacétophénone ≥97.0% (par GC)
ω-Bromo-4-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Point d'ébullition: 153°C
Point de fusion: 49 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040830
Numéro CAS: 403-29-2
EINECS: 206-955-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9022b0bf59d334523002ed0a3e57c7d474275f84&vid=9022b0bf59d334523002ed0a3e57c7d474275f84&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité