5-Bromo-2-iodotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB2069-25GEA 110 EUR InStock
TCIAB2069-25G TCIAB2069-5G
5-Bromo-2-iodotoluène ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-iodotoluène
Formule: C₇H₆BrI
MW: 296,93 g/mol
Point d'ébullition: 260°C
Numéro MDL: MFCD00060664
Numéro CAS: 116632-39-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/41/28933841.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité