(4-Chlorophényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Chlorobenzyl cyanide
C0585-25G C0585-500G
TCIAC0585-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0585-25G TCIAC0585-500G
(4-Chlorophényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
(4-Chlorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Point d'ébullition: 267°C
Point de fusion: 30.5 °C
Densité: 1,1968 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001918
Numéro CAS: 140-53-4
EINECS: 205-418-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c915b4925d872744420c4c8d7559b33d96acf65&vid=4c915b4925d872744420c4c8d7559b33d96acf65&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité