3',4'-Dichloropropiophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(3,4-Dichlorophenyl)-1-propanone, 1-(3,4-Dichlorophenyl)propan-1-one
D3365-25G D3365-5G
TCIAD3365-25GEA 269 EUR InStock
TCIAD3365-25G TCIAD3365-5G
3',4'-Dichloropropiophénone ≥98.0% (par GC)
3',4'-Dichloropropiophénone
Formule: C₉H₈Cl₂O
MW: 203,07 g/mol
Point d'ébullition: 247°C
Point de fusion: 44 °C
Numéro MDL: MFCD00000554
Numéro CAS: 6582-42-9
EINECS: 229-511-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be4fc3a9f590dd8854ad99108e22b5597c5c4a37&vid=be4fc3a9f590dd8854ad99108e22b5597c5c4a37&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité