Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2',4'-Dichloropropiophénone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAD3937-5GEA 163 EUR InStock
TCIAD3937-5G
2',4'-Dichloropropiophénone ≥97.0% (par GC)
2',4'-Dichloropropiophénone


Formule: C₉H₈Cl₂O
MW: 203,07 g/mol
Point d'ébullition: 123°C
Numéro MDL: MFCD00027396
Numéro CAS: 37885-41-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/87/28985887.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité