3'-Chloropropiophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C2033-250G C2033-25G
TCIAC2033-250GEA 197 EUR InStock
TCIAC2033-250G TCIAC2033-25G
3'-Chloropropiophénone ≥98.0% (par GC)
3'-Chloropropiophénone
Formule: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Point d'ébullition: 124°C
Point de fusion: 43…47 °C
Numéro MDL: MFCD00009925
Numéro CAS: 34841-35-5
EINECS: 252-242-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46a5090045db0c50a683865980f050238a3ee949&vid=46a5090045db0c50a683865980f050238a3ee949&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité