Chlorure de 3-(chlorométhyl)benzoyle ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C2314-25G C2314-5G
TCIAC2314-25GEA 167 EUR InStock
TCIAC2314-25G TCIAC2314-5G
Chlorure de 3-(chlorométhyl)benzoyle ≥93.0% (par GC)
Chlorure de 3-(chlorométhyl)benzoyle
Formule: C₈H₆Cl₂O
Point d'ébullition: 150°C
Point de fusion: 4°C
Densité: 1,331 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000682
Numéro CAS: 63024-77-1
EINECS: 263-799-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b4ceea48e98357c43752679895478b4e458a624&vid=0b4ceea48e98357c43752679895478b4e458a624&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité