Alcool 2-chloro-4-fluorobenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2527-25G C2527-5G
TCIAC2527-25GEA 284 EUR InStock
TCIAC2527-25G TCIAC2527-5G
Alcool 2-chloro-4-fluorobenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 2-chloro-4-fluorobenzylique
Formule: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236024
Numéro CAS: 208186-84-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d07c0740c68da86f5910c47ebd0934009cc59f2a&vid=d07c0740c68da86f5910c47ebd0934009cc59f2a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité