Alcool 4-chloro-3-nitrobenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C1712-25G C1712-5G
TCIAC1712-25GEA 186 EUR InStock
TCIAC1712-25G TCIAC1712-5G
Alcool 4-chloro-3-nitrobenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 4-chloro-3-nitrobenzylique
Formule: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Point de fusion: 66 °C
Numéro MDL: MFCD00007086
Numéro CAS: 55912-20-4
EINECS: 259-901-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9cf3d366e8c72759cc8f1f4cb72ec5bd7b319bf&vid=f9cf3d366e8c72759cc8f1f4cb72ec5bd7b319bf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité