3'-Nitropropiophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
N0789-25G N0789-5G
TCIAN0789-25GEA 413 EUR InStock
TCIAN0789-25G TCIAN0789-5G
3'-Nitropropiophénone ≥98.0% (par GC)
3'-Nitropropiophénone
Formule: C₉H₉NO₃
MW: 179,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051516
Numéro CAS: 17408-16-1
EINECS: 241-435-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=711ddc37a0374ce4fe95d099e04ac029df7d7ff4&vid=711ddc37a0374ce4fe95d099e04ac029df7d7ff4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité