Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Éthoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAE0458-25GEA 107 EUR InStock
TCIAE0458-25G
4'-Éthoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
4'-Éthoxyacétophénone


Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 269°C
Point de fusion: 39 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009095
Numéro CAS: 1676-63-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/73/28967973.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité