ω,ω-Diéthoxyacétophénone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2-Diethoxyacetophenone, 2,2-Diethoxy-1-phenylethan-1-one
D1640-25G D1640-500G
TCIAD1640-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAD1640-25G TCIAD1640-500G
ω,ω-Diéthoxyacétophénone ≥95.0% (par GC)
ω,ω-Diéthoxyacétophénone
Formule: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208,26 g/mol
Point d'ébullition: 134°C
Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 127°C
Numéro MDL: MFCD00009659
Numéro CAS: 6175-45-7
EINECS: 228-220-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fca07ed4947ece4afa36da1809151ffab79df8fb&vid=fca07ed4947ece4afa36da1809151ffab79df8fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité