4'-Hydroxypropiophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4’-Hydroxypropiophenone, Paroxypropione, p-Hydroxypropiophenone
H0299-25G H0299-500G
TCIAH0299-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0299-25G TCIAH0299-500G
4'-Hydroxypropiophénone ≥98.0% (par GC)
4'-Hydroxypropiophénone
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 140 - 145 °C (0,5 -rr)
Point de fusion: 147…150 °C
Densité: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002361
Numéro CAS: 70-70-2
EINECS: 200-743-2
Merck Index: 14,07044
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce3b87a9ff2c535d44569f294c55c8c173f8f480&vid=ce3b87a9ff2c535d44569f294c55c8c173f8f480&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité