Chlorure de 2-toluoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T0310-25G T0310-500G T0310-100G
TCIAT0310-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAT0310-25G TCIAT0310-500G TCIAT0310-100G
Chlorure de 2-toluoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2-toluoyle
Formule: C₈H₇ClO
Point d'ébullition: 213°C
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1,186 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101°C
Numéro MDL: MFCD00000668
Numéro CAS: 933-88-0
EINECS: 213-273-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf6847833016f8a8511593a1417d897a69486ed4&vid=cf6847833016f8a8511593a1417d897a69486ed4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité