Chlorure de 3-toluoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Chlorure de 3-méthylbenzoyle
TCIAT0309-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAT0309-25G
Chlorure de 3-toluoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 3-toluoyle
Formule: C₈H₇ClO
MW: 154,6 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Point de fusion: –23 °C
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00000681
Numéro CAS: 1711-06-4
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/01/28994601.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité