Chlorure de 4-toluoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Chlorure de 4-méthylbenzoyle
TCIAT0311-100GEA 30.8 EUR InStock
TCIAT0311-100G TCIAT0311-500G TCIAT0311-25G
Chlorure de 4-toluoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 4-toluoyle
Formule: C₈H₇ClO
MW: 154,6 g/mol
Point d'ébullition: 216°C
Point de fusion: –2 °C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00000696
Numéro CAS: 874-60-2
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/03/28994603.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité