Acide 2-méthyl-m-anisique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Methoxy-2-methylbenzoic acid
M2217-25G M2217-5G
TCIAM2217-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAM2217-25G TCIAM2217-5G
Acide 2-méthyl-m-anisique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2-méthyl-m-anisique
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD02094039
Numéro CAS: 55289-06-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c896ae6565a786a0e6677f9b435891cc1866f89d&vid=c896ae6565a786a0e6677f9b435891cc1866f89d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité