Acide 4-méthyl-m-anisique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Methoxy-4-methylbenzoic acid
M1426-25G M1426-5G
TCIAM1426-25GEA 261 EUR InStock
TCIAM1426-25G TCIAM1426-5G
Acide 4-méthyl-m-anisique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4-méthyl-m-anisique
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002566
Numéro CAS: 7151-68-0
EINECS: 230-486-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f112dcedb33dca25a587a2ca1509e84c14be5ecc&vid=f112dcedb33dca25a587a2ca1509e84c14be5ecc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité