Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2-Fluorophényl)acétonitrile ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAF0257-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAF0257-25G
(2-Fluorophényl)acétonitrile ≥97.0% (par GC)
(2-Fluorophényl)acétonitrile


Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Point d'ébullition: 235°C
Point d'éclair: 43°C
Numéro MDL: MFCD00001897
Numéro CAS: 326-62-5
ONU: 1992
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/56/28968856.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité