(3-Fluorophényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
F0256-25G F0256-5G
TCIAF0256-25GEA 101 EUR InStock
TCIAF0256-25G TCIAF0256-5G
(3-Fluorophényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
(3-Fluorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Densité: 1,14058 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00001907
Numéro CAS: 501-00-8
EINECS: 207-918-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64089203d67fb3dd579d37d6a261b2b6d427e759&vid=64089203d67fb3dd579d37d6a261b2b6d427e759&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité