(4-Fluorophényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Fluorobenzyl cyanide, 4-Fluorophenylacetonitrile
F0258-25G F0258-250G
TCIAF0258-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAF0258-25G TCIAF0258-250G
(4-Fluorophényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
(4-Fluorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Point de fusion: 86 °C
Densité: 1,136 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00001917
Numéro CAS: 459-22-3
EINECS: 207-286-8
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cf22c7328ce46acf996637aab431853a7b0fead&vid=6cf22c7328ce46acf996637aab431853a7b0fead&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité