2',4'-Difluoropropiophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2,4-Difluorophenyl)propan-1-one
D2598-25G D2598-5G
TCIAD2598-25GEA 149 EUR InStock
TCIAD2598-25G TCIAD2598-5G
2',4'-Difluoropropiophénone ≥98.0% (par GC)
2',4'-Difluoropropiophénone
Formule: C₉H₈F₂O
MW: 170,16 g/mol
Point d'ébullition: 52 °C (1013 hPa)
Densité: 1,193 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00015507
Numéro CAS: 85068-30-0
EINECS: 285-291-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4419cc9a359c1530c9dea8f2dc98b1a47cd946d1&vid=4419cc9a359c1530c9dea8f2dc98b1a47cd946d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité