2'-Fluoropropiophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAF0450-5GEA 34.1 EUR InStock
TCIAF0450-5G TCIAF0450-25G
2'-Fluoropropiophénone ≥98.0% (par GC)
2'-Fluoropropiophénone
Formule: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00009893
Numéro CAS: 446-22-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/39/28969039.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité