Acide α,α,α,2-tétrafluoro-m-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0619-1G F0619-5G
TCIAF0619-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0619-1G TCIAF0619-5G
Acide α,α,α,2-tétrafluoro-m-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide α,α,α,2-tétrafluoro-m-toluique
Formule: C₈H₄F₄O₂
MW: 208,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040980
Numéro CAS: 115029-22-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2b0482699a2e58804c21e9d16b871ac887a05b3&vid=e2b0482699a2e58804c21e9d16b871ac887a05b3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité