Acide α,α,α,4-tétrafluoro-o-toluique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0577-1G F0577-5G
TCIAF0577-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAF0577-1G TCIAF0577-5G
Acide α,α,α,4-tétrafluoro-o-toluique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide α,α,α,4-tétrafluoro-o-toluique
Formule: C₈H₄F₄O₂
MW: 208,11 g/mol
Point d'ébullition: 251 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 121…124 °C
Numéro MDL: MFCD00040982
Numéro CAS: 141179-72-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c83f603dec420683fd79935d290a45b2a7845341&vid=c83f603dec420683fd79935d290a45b2a7845341&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité