Acide α,α,α,4-tétrafluoro-m-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0760-1G F0760-5G
TCIAF0760-1GEA 22 EUR InStock
TCIAF0760-1G TCIAF0760-5G
Acide α,α,α,4-tétrafluoro-m-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide α,α,α,4-tétrafluoro-m-toluique
Formule: C₈H₄F₄O₂
MW: 208,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061294
Numéro CAS: 67515-55-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24f85dcfd831dbb3aca74e4ab51536792d25900e&vid=24f85dcfd831dbb3aca74e4ab51536792d25900e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité