Acide 4-(trifluorométhyl)anthranilique ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2175-25G A2175-5G
TCIAA2175-25GEA 255 EUR InStock
TCIAA2175-25G TCIAA2175-5G
Acide 4-(trifluorométhyl)anthranilique ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-(Trifluoromethyl)anthranilic acid
Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Point de fusion: 175°C
Numéro MDL: MFCD00519334
Numéro CAS: 402-13-1
EINECS: 206-937-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=234c407e4f1c5ed40f541e715fd9009764e9b98b&vid=234c407e4f1c5ed40f541e715fd9009764e9b98b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité