Acide 2-nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoic acid
N0720-25G N0720-5G
TCIAN0720-25GEA 220 EUR InStock
TCIAN0720-25G TCIAN0720-5G
Acide 2-nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluique
Formule: C₈H₄F₃NO₄
MW: 235,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007142
Numéro CAS: 320-94-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d114e168b3c178d041cfeea60e4776fab3f707f3&vid=d114e168b3c178d041cfeea60e4776fab3f707f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité