Isothiocyanate de 2-(trifluorométhyl)phényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T2459-1G T2459-5G
TCIAT2459-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT2459-1G TCIAT2459-5G
Isothiocyanate de 2-(trifluorométhyl)phényle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de 2-(trifluorométhyl)phényle
Formule: C₈H₄F₃NS
Point d'ébullition: 216°C
Densité: 1,346 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 105°C
Numéro MDL: MFCD00039644
Numéro CAS: 1743-86-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06356faaccb92ecaf18a41b84daa46fb6fe57a5e&vid=06356faaccb92ecaf18a41b84daa46fb6fe57a5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité