Isothiocyanate de 3-(trifluorométhyl)phényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT2460-5GEA 44 EUR InStock
TCIAT2460-5G
Isothiocyanate de 3-(trifluorométhyl)phényle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de 3-(trifluorométhyl)phényle
Formule: C₈H₄F₃NS
MW: 203,19 g/mol
Point d'ébullition: 208°C
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00004806
Numéro CAS: 1840-19-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/00/28996200.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité