Isothiocyanate de 4-(trifluorométhyl)phényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T2461-5G T2461-1G
TCIAT2461-5GEA 92.4 EUR InStock
TCIAT2461-5G TCIAT2461-1G
Isothiocyanate de 4-(trifluorométhyl)phényle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de 4-(trifluorométhyl)phényle
Formule: C₈H₄F₃NS
Point d'ébullition: 207°C
Point de fusion: 29…31 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039645
Numéro CAS: 1645-65-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf47f4ae59ca0ad8058ec82016c75a57e2f37ee2&vid=cf47f4ae59ca0ad8058ec82016c75a57e2f37ee2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 44.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité