Alcool 3-(trifluorométhoxy)benzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1955-1G T1955-5G
TCIAT1955-1GEA 44 EUR InStock
TCIAT1955-1G TCIAT1955-5G
Alcool 3-(trifluorométhoxy)benzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 3-(trifluorométhoxy)benzylique
Formule: C₈H₇F₃O₂
MW: 192,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061270
Numéro CAS: 50823-90-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3670d70e6e0d5aeada2d567e07a595688c835164&vid=3670d70e6e0d5aeada2d567e07a595688c835164&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité