Chlorure de 3-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
T1910-25G T1910-5G
TCIAT1910-25GEA 161 EUR InStock
TCIAT1910-25G TCIAT1910-5G
Chlorure de 3-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 3-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₄ClF₃O₂S
MW: 244,62 g/mol
Point d'ébullition: 75 - 76 °C (0,5 -rr)
Densité: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00014724
Numéro CAS: 777-44-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3292779db8c63485b9d4d03dffcaf94202b16ab&vid=b3292779db8c63485b9d4d03dffcaf94202b16ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité