Chlorure de 4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
T1795-1G T1795-5G
TCIAT1795-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAT1795-1G TCIAT1795-5G
Chlorure de 4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₄ClF₃O₂S
MW: 244,62 g/mol
Point d'ébullition: 58°C
Point de fusion: 31…33 °C
Numéro MDL: MFCD00042422
Numéro CAS: 2991-42-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b8b41fe5e3a2cc9ad0e794c7573401fe2019e65&vid=2b8b41fe5e3a2cc9ad0e794c7573401fe2019e65&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité