1-tert-Butyl-4-iodobenzène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3624-25G B3624-5G
TCIAB3624-25GEA 273 EUR InStock
TCIAB3624-25G TCIAB3624-5G
1-tert-Butyl-4-iodobenzène ≥95.0% (par GC)
1-tert-Butyl-4-iodobenzène
Formule: C₁₀H₁₃I
MW: 260,12 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Densité: 1,4392 g/cm³ (14 °C)
Numéro MDL: MFCD00052339
Numéro CAS: 35779-04-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce815e98c86261adae892e8b7ec82181027f7827&vid=ce815e98c86261adae892e8b7ec82181027f7827&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité