Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(4-Iodophényl)acétonitrile

Synonyms: 2-(4-Iodophenyl)acetonitrile, 4-Iodobenzyl cyanide, 4-Iodophenylacetonitrile

149501-1G 149501-5G
FLUO149501-1GEA 0 EUR InStock
FLUO149501-1G FLUO149501-5G
(4-Iodophényl)acétonitrile
(4-Iodophényl)acétonitrile


Formule: C₈H₆IN
MW: 243,05 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56…57 °C
Numéro MDL: MFCD00060306
Numéro CAS: 51628-12-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité