2'-Iodoacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2-Iodophenyl)ethan-1-one, 1-(2-Iodophenyl)ethanone, o-Iodoacetophenone
I0689-1G I0689-5G
TCIAI0689-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAI0689-1G TCIAI0689-5G
2'-Iodoacétophénone ≥98.0% (par GC)
2'-Iodoacétophénone
Formule: C₈H₇IO
MW: 246,05 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Point d'éclair: 103°C
Numéro MDL: MFCD00094998
Numéro CAS: 2142-70-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de8d0dd49422da331ae2fc3cf87ef27f5f290e04&vid=de8d0dd49422da331ae2fc3cf87ef27f5f290e04&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité