4'-Iodoacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(4-Iodophenyl)ethan-1-one, p-Iodoacetophenone, 1-(4-Iodophenyl)ethanone
I0305-25G I0305-5G
TCIAI0305-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAI0305-25G TCIAI0305-5G
4'-Iodoacétophénone ≥98.0% (par GC)
4'-Iodoacétophénone
Formule: C₈H₇IO
MW: 246,05 g/mol
Point d'ébullition: 145 - 150 °C (20 -rr)
Point de fusion: 80…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045320
Numéro CAS: 13329-40-3
EINECS: 236-372-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité