Alcool 4-iodobenzylique ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAI0810-5GEA 46.2 EUR InStock
TCIAI0810-5G TCIAI0810-25G
Alcool 4-iodobenzylique ≥99.0% (par GC)
Alcool 4-iodobenzylique
Formule: C₇H₇IO
MW: 234,04 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Numéro MDL: MFCD01732720
Numéro CAS: 18282-51-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/27/02/28972702.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité