Benzyl(diméthyl)amine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: DMBA, N,N-Dimethylbenzylamine, N-Benzyldimethylamine, BDMA
D0688-25ML D0688-500ML
TCIAD0688-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0688-25ML TCIAD0688-500ML
Benzyl(diméthyl)amine ≥98.0% (par GC)
Benzyl(diméthyl)amine
Formule: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Point de fusion: –75°C
Densité: 0,915 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008329
Numéro CAS: 103-83-3
EINECS: 203-149-1
ONU: 2619
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07455d8ea132474ef40eba608506f8b1906d4146&vid=07455d8ea132474ef40eba608506f8b1906d4146&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité