Alcool 2-aminobenzylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2-Aminophenyl)methanol, 2-Hydroxymethylaniline, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl Alcohol
A1000-25G A1000-250G
TCIAA1000-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAA1000-25G TCIAA1000-250G
Alcool 2-aminobenzylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Alcool 2-aminobenzylique
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Point d'ébullition: 275 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 81 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007749
Numéro CAS: 5344-90-1
EINECS: 226-293-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c557b80b77f59a6d23a0c27dbe91897a2ef89ff&vid=0c557b80b77f59a6d23a0c27dbe91897a2ef89ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité