Alcool 3-aminobenzylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2259-25G A2259-5G
TCIAA2259-25GEA 132 EUR InStock
TCIAA2259-25G TCIAA2259-5G
Alcool 3-aminobenzylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Aminobenzyl alcohol
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 90…93 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007817
Numéro CAS: 1877-77-6
EINECS: 217-514-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b2404b65b45d4a4da2d331cf1468bc0ac5e8ed8&vid=2b2404b65b45d4a4da2d331cf1468bc0ac5e8ed8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité