Alcool 4-aminobenzylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)aniline, (4-Aminophenyl)methanol
A1096-25G A1096-5G
TCIAA1096-25GEA 193 EUR InStock
TCIAA1096-25G TCIAA1096-5G
Alcool 4-aminobenzylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Alcool 4-aminobenzylique
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Point d'ébullition: 171°C
Point de fusion: 75 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00014782
Numéro CAS: 623-04-1
EINECS: 210-767-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94628774d61c7a1bda599a7e0c06b4349c7b95b1&vid=94628774d61c7a1bda599a7e0c06b4349c7b95b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité