Benzyl(méthyl)amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M0164-25ML M0164-500ML
TCIAM0164-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAM0164-25ML TCIAM0164-500ML
Benzyl(méthyl)amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Benzyl(méthyl)amine
Formule: C₆H₅CH₂NHCH₃
Point d'ébullition: 186°C
Point de fusion: –55 °C
Densité: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 77°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008289
Numéro CAS: 103-67-3
EINECS: 203-133-4
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01f4194524f267892b0ce5e72bb17a69d2ddb0a6&vid=01f4194524f267892b0ce5e72bb17a69d2ddb0a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité