Alcool 3,5-dinitrobenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4144-25G D4144-5G
TCIAD4144-25GEA 193 EUR InStock
TCIAD4144-25G TCIAD4144-5G
Alcool 3,5-dinitrobenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 3,5-dinitrobenzylique
Formule: C₇H₆N₂O₅
MW: 198,14 g/mol
Point de fusion: 98 °C
Numéro MDL: MFCD00007235
Numéro CAS: 71022-43-0
EINECS: 275-131-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a2d4ed8284a26a4855131e0e965d85f1a03155c&vid=4a2d4ed8284a26a4855131e0e965d85f1a03155c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité