Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 2-méthoxybenzylique ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAM1017-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAM1017-25G
Alcool 2-méthoxybenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 2-méthoxybenzylique


Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'éclair: 128°C
Numéro MDL: MFCD00004611
Numéro CAS: 612-16-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/30/28974630.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité