Alcool 4-méthoxybenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0107-25G M0107-500G M0107-100G
TCIAM0107-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0107-25G TCIAM0107-500G TCIAM0107-100G
Alcool 4-méthoxybenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 4-méthoxybenzylique
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 259°C
Point de fusion: 20…24 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 148°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004653
Numéro CAS: 105-13-5
EINECS: 203-273-6
Merck Index: 14,00665
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18550fad500d6d4001403f06af834d9a5feace99&vid=18550fad500d6d4001403f06af834d9a5feace99&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité