Alcool 2-éthoxybenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E0499-25G E0499-5G
TCIAE0499-25GEA 424 EUR InStock
TCIAE0499-25G TCIAE0499-5G
Alcool 2-éthoxybenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 2-éthoxybenzylique
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Point d'ébullition: 265°C
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004616
Numéro CAS: 71672-75-8
EINECS: 275-811-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00d78456e09e24f935314c971ef8a9eedfb7c770&vid=00d78456e09e24f935314c971ef8a9eedfb7c770&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité